6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR309240-1GEA 2270 DKK
APOSOR309240-1G APOSOR309240-5G
6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molekylvægt: 189,211 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02332227
CAS-nummer: 303121-11-1