7-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR309226-1GEA
3880
DKK
APOSOR309226-1G
7-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
7-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₁NO₂ Molekylvægt: 201,221 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09787862 CAS-nummer: 948290-70-8 |