7-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR309223-1GEA 2630 DKK
APOSOR309223-1G
7-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
7-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Molekylvægt: 256,526 g/mol
Smeltepunkt: 104…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09787849
CAS-nummer: 143946-45-6