2-(Propan-2-yl)morpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR308186-1GEA
5410
DKK
APOSOR308186-1G
2-(Propan-2-yl)morpholine
2-(Propan-2-yl)morpholine
Formel:
C₇H₁₅NO Molekylvægt: 129,2 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD14582705 CAS-nummer: 89855-02-7 |