(S)-3-Isopropylmorpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR308182-1GEA 1590 DKK
APOSOR308182-1G APOSOR308182-250MG
(S)-3-Isopropylmorpholine
(S)-3-Isopropylmorpholine
Formel: C₇H₁₅NO
Molekylvægt: 129,2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519112
CAS-nummer: 77897-21-3