5-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR307994-1GEA
2510
DKK
APOSOR307994-1G
5-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
5-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈ClNO₂ Molekylvægt: 221,64 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09787789 CAS-nummer: 948294-24-4 |