N-[4-(Dimethylamino)phenyl]maleimide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR30796-250MGEA
1760
DKK
APOSOR30796-250MG
APOSOR30796-1G
N-[4-(Dimethylamino)phenyl]maleimide
N-[4-(Dimethylamino)phenyl]maleimide
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Molekylvægt: 216,236 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00748633 CAS-nummer: 6953-81-7 |