2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR307914-5GEA
1620
DKK
APOSOR307914-5G
APOSOR307914-1G
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO Molekylvægt: 219,667 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02227045 CAS-nummer: 323196-71-0 |