[2-[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethoxy]-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR307804-1GEA 3390 DKK
APOSOR307804-1G
[2-[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethoxy]-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
[2-[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethoxy]-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Formel: C₂₁H₂₅NO₅
Molekylvægt: 371,427 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669697
CAS-nummer: 560088-66-6