tert-Butyl 4-(4-amino-2-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR307791-1GEA
2450
DKK
APOSOR307791-1G
tert-Butyl 4-(4-amino-2-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-amino-2-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₂ClN₃O₂ Molekylvægt: 311,807 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11519255 CAS-nummer: 193902-81-7 |