2-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR307787-1GEA
3880
DKK
APOSOR307787-1G
2-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
2-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₇H₂₇N₃O₂ Molekylvægt: 305,415 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12026441 CAS-nummer: 1159976-36-9 |