3-Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl-piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR307735-1GEA 3510 DKK
APOSOR307735-1G
3-Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl-piperidine
3-Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl-piperidine
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
Molekylvægt: 219,28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863607
CAS-nummer: 955314-95-1