trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR307700-250MGEA 1640 DKK
APOSOR307700-250MG APOSOR307700-1G
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆ClNO₂
Molekylvægt: 253,725 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24368284
CAS-nummer: 1416307-75-9