(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR307633-1GEA
4440
DKK
APOSOR307633-1G
APOSOR307633-250MG
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
Formel:
C₁₄H₂₁NO₃ Molekylvægt: 251,321 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10703290 CAS-nummer: 142976-45-2 |