3-Amino-3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-propan-1-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR307625-1GEA 4010 DKK
APOSOR307625-1G
3-Amino-3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-propan-1-ol hydrochloride
3-Amino-3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-propan-1-ol hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO₃·ClH
Molekylvægt: 231,676 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06211985
CAS-nummer: 113511-49-2