trans-2-Methylamino-cyclohexanol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR307603-1GEA 2580 DKK
APOSOR307603-1G
trans-2-Methylamino-cyclohexanol hydrochloride
trans-2-Methylamino-cyclohexanol hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NO·ClH
Molekylvægt: 165,661 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366584
CAS-nummer: 260392-65-2