3-Amino-3-(2,4-dichlorophenyl)-propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR307577-1GEA
881
DKK
APOSOR307577-1G
3-Amino-3-(2,4-dichlorophenyl)-propionic acid
3-Amino-3-(2,4-dichlorophenyl)-propionic acid
Formel:
C₉H₉Cl₂NO₂ Molekylvægt: 234,079 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02663185 CAS-nummer: 152606-17-2 |