7-Bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR307526-1GEA
3700
DKK
APOSOR307526-1G
7-Bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
7-Bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₀BrN₃·ClH Molekylvægt: 288,571 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11505171 CAS-nummer: 1171639-07-8 |