7-Bromo-3,4-dichloroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR307514-1GEA
3700
DKK
APOSOR307514-1G
7-Bromo-3,4-dichloroquinoline
7-Bromo-3,4-dichloroquinoline
Formel:
C₉H₄BrCl₂N Molekylvægt: 276,945 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13192969 CAS-nummer: 1021435-01-7 |