3-Iodo-4-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR307296-1GEA 2030 DKK
APOSOR307296-1G
3-Iodo-4-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-4-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
Molekylvægt: 208 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20230556
CAS-nummer: 24086-18-8