Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR307287-250MGEA 710 DKK
APOSOR307287-250MG APOSOR307287-5G APOSOR307287-1G
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆Br₂N₂O₂
Molekylvægt: 297,932 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22372689
CAS-nummer: 1017802-86-6