2-Chloro-3-methoxypyridin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR307236-100MGEA
383
DKK
APOSOR307236-100MG
2-Chloro-3-methoxypyridin-4-ol
2-Chloro-3-methoxypyridin-4-ol
Formel:
C₆H₆ClNO₂ Molekylvægt: 159,57 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11553129 CAS-nummer: 1227600-20-5 |