2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR307017-250MGEA
2190
DKK
APOSOR307017-250MG
APOSOR307017-1G
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Formel:
C₆H₆N₄ Molekylvægt: 134,139 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20367091 CAS-nummer: 1339085-85-6 |