2-Methoxy-6-(pyrrolidin-3-yloxy)pyridine dihydrochloride
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR306650-250MGEA
0
DKK
APOSOR306650-250MG
2-Methoxy-6-(pyrrolidin-3-yloxy)pyridine dihydrochloride
2-Methoxy-6-(pyrrolidin-3-yloxy)pyridine dihydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂·2ClH Molekylvægt: 267,152 g/mol Smeltepunkt: 146…148 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD26097155 CAS-nummer: 1713162-92-5 |