4-Methyl-2-(pyrrolidin-3-yloxy)pyridine hydrochloride
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR306575-1GEA
0
DKK
APOSOR306575-1G
4-Methyl-2-(pyrrolidin-3-yloxy)pyridine hydrochloride
4-Methyl-2-(pyrrolidin-3-yloxy)pyridine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O·ClH Molekylvægt: 214,692 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD24371385 CAS-nummer: 1420994-15-5 |