3-Phenyl-1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-5-amine
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR306416-1GEA
0
DKK
APOSOR306416-1G
APOSOR306416-500MG
APOSOR306416-250MG
3-Phenyl-1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-5-amine
3-Phenyl-1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₁₄H₁₈N₄ Molekylvægt: 242,32 g/mol Smeltepunkt: 180 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22375746 CAS-nummer: 1389315-07-4 |