1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR306345-100MGEA
427
DKK
APOSOR306345-100MG
APOSOR306345-250MG
APOSOR306345-1G
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₆H₉N₃O·ClH Molekylvægt: 175,616 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD21602189 CAS-nummer: 1159737-11-7 |