5-Methyl-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR306338-250MGEA
3830
DKK
APOSOR306338-250MG
5-Methyl-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Methyl-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂ Molekylvægt: 168,193 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08700675 CAS-nummer: 50920-49-5 |