2-Bromo-1,4,5-trimethyl-1H-imidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305589-1GEA
5770
DKK
APOSOR305589-1G
2-Bromo-1,4,5-trimethyl-1H-imidazole
2-Bromo-1,4,5-trimethyl-1H-imidazole
Formel:
C₆H₉BrN₂ Molekylvægt: 189,053 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD26678978 CAS-nummer: 1218910-27-0 |