3-Oxoindane-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR30552-250MGEA 933 DKK
APOSOR30552-250MG
3-Oxoindane-5-carboxylic acid 97%
3-Oxoindane-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃
Molekylvægt: 176,169 g/mol
Smeltepunkt: 256…260 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179295
CAS-nummer: 60031-08-5