Methyl 3-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)propanoate
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305448-250MGEA 0 DKK
APOSOR305448-250MG
Methyl 3-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)propanoate
Methyl 3-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)propanoate
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molekylvægt: 210,226 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24728371
CAS-nummer: 628333-35-7