2-Chloroquinoxaline-6-sulphonyl chloride
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR305426-1GEA
0
DKK
APOSOR305426-1G
APOSOR305426-250MG
2-Chloroquinoxaline-6-sulphonyl chloride
2-Chloroquinoxaline-6-sulphonyl chloride
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂O₂S Molekylvægt: 263,101 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16547807 CAS-nummer: 877078-00-7 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |