Methyl 2-(bromomethyl)isonicotinate
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR305422-250MGEA
0
DKK
APOSOR305422-250MG
Methyl 2-(bromomethyl)isonicotinate
Methyl 2-(bromomethyl)isonicotinate
Formel:
C₈H₈BrNO₂ Molekylvægt: 230,059 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10566277 CAS-nummer: 914639-05-7 |