3-(Pyridin-3-yl)propane-1-thiol
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305417-250MGEA 0 DKK
APOSOR305417-250MG APOSOR305417-1G
3-(Pyridin-3-yl)propane-1-thiol
3-(Pyridin-3-yl)propane-1-thiol
Formel: C₈H₁₁NS
Molekylvægt: 153,245 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19347136
CAS-nummer: 69603-49-2