1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305392-250MGEA 721 DKK
APOSOR305392-250MG
1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)ethanone
1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₈H₇N₃O
Molekylvægt: 161,161 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13178075
CAS-nummer: 889451-31-4