5-Iodo-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305348-250MGEA
0
DKK
APOSOR305348-250MG
5-Iodo-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
5-Iodo-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Formel:
C₇H₅IN₂O Molekylvægt: 260,032 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD15529121 CAS-nummer: 1160112-78-6 |