tert-Butyl (4-oxopiperidin-1-yl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305345-250MGEA
1510
DKK
APOSOR305345-250MG
tert-Butyl (4-oxopiperidin-1-yl)acetate
tert-Butyl (4-oxopiperidin-1-yl)acetate
Formel:
C₁₁H₁₉NO₃ Molekylvægt: 213,273 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07371646 CAS-nummer: 149554-03-0 |