Methyl 5-amino-1-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305323-250MGEA
0
DKK
APOSOR305323-250MG
Methyl 5-amino-1-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl 5-amino-1-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂ Molekylvægt: 168,193 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18073423 CAS-nummer: 1379227-91-4 |