7-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR305301-250MGEA 3990 DKK
APOSOR305301-250MG
7-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
7-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel: C₈H₆ClNO
Molekylvægt: 167,592 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09701288
CAS-nummer: 658683-16-0