Methyl 3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305299-250MGEA
2630
DKK
APOSOR305299-250MG
Methyl 3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylate
Methyl 3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molekylvægt: 191,183 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11506113 CAS-nummer: 935269-25-3 |