5-Chloroisoindolin-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR305284-250MGEA
666
DKK
APOSOR305284-250MG
APOSOR305284-1G
5-Chloroisoindolin-1-one
5-Chloroisoindolin-1-one
Formel:
C₈H₆ClNO Molekylvægt: 167,592 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08234731 CAS-nummer: 74572-29-5 |