4,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305276-250MGEA 5410 DKK
APOSOR305276-250MG
4,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
4,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel: C₈H₅Cl₂NO
Molekylvægt: 202,037 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13177812
CAS-nummer: 74572-30-8