6-Hydroxyisoindolin-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR305269-250MGEA 808 DKK
APOSOR305269-250MG
6-Hydroxyisoindolin-1-one
6-Hydroxyisoindolin-1-one
Formel: C₈H₇NO₂
Molekylvægt: 149,147 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08276013
CAS-nummer: 659737-57-2