1H-Indol-7-ylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305244-250MGEA
2580
DKK
APOSOR305244-250MG
1H-Indol-7-ylacetonitrile
1H-Indol-7-ylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₈N₂ Molekylvægt: 156,184 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09263867 CAS-nummer: 82199-98-2 |