1H-Indole-5-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305214-250MGEA
1320
DKK
APOSOR305214-250MG
1H-Indole-5-carbohydrazide
1H-Indole-5-carbohydrazide
Formel:
C₉H₉N₃O Molekylvægt: 175,187 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11977800 CAS-nummer: 406192-82-3 |