5-Hydroxy-2-methyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole-3-carboxylic acid
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305195-250MGEA
0
DKK
APOSOR305195-250MG
5-Hydroxy-2-methyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole-3-carboxylic acid
5-Hydroxy-2-methyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₇H₁₅NO₅S Molekylvægt: 345,37 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD23098752 CAS-nummer: 930112-00-8 |