(2E)-3-(3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl)prop-2-enoic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305189-250MGEA 0 DKK
APOSOR305189-250MG
(2E)-3-(3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl)prop-2-enoic acid
(2E)-3-(3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl)prop-2-enoic acid
Formel: C₉H₇N₃O₂
Molekylvægt: 189,171 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13177376
CAS-nummer: 335030-65-4