4-[2-(1H-Imidazol-2-yl)phenyl]pyridine
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305173-250MGEA
0
DKK
APOSOR305173-250MG
4-[2-(1H-Imidazol-2-yl)phenyl]pyridine
4-[2-(1H-Imidazol-2-yl)phenyl]pyridine
Formel:
C₁₄H₁₁N₃ Molekylvægt: 221,257 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13177311 CAS-nummer: 608515-26-0 |