N-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)benzamide
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305154-250MGEA
0
DKK
APOSOR305154-250MG
N-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)benzamide
N-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)benzamide
Formel:
C₁₄H₁₁N₃O Molekylvægt: 237,257 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13177178 CAS-nummer: 860257-98-3 |