3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR305110-250MGEA 889 DKK
APOSOR305110-250MG APOSOR305110-1G
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole
Formel: C₉H₇BrN₂O
Molekylvægt: 239,069 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374362
CAS-nummer: 886363-74-2